H0388
Hexacosanoic acid
≥95% (capillary GC)
Sinonimo/i:
Cerotic acid, Cerotinic acid
Saggio
≥95% (capillary GC)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3