02799
Tetramethylammonium sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Bis(tetramethylammonium) sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
Qualità
LiChropur™
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C4H12N.H2O4S/c3*1-5(2,3)4/h2*1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
KJFVITRRNTVAPC-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Separation of Gd-humic complexes and Gd-based magnetic resonance imaging contrast agent in river water with QAE-Sephadex A-25 for the fractionation analysis.: This study highlights the application of Tetramethylammonium sulfate in the separation of gadolinium complexes from river water using QAE-Sephadex A-25. The research demonstrates the effectiveness of this approach in environmental analytical chemistry, providing insights into the behavior and fate of contrast agents in natural water systems (Matsumiya et al., 2014).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?