Documenti fondamentali
86833
Sigma-Aldrich
Tetrabutilammonio fosfato
puriss., 99% (T)
Sinonimo/i:
Tetrabutilammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.45
Beilstein:
5196532
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99% (T)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Il fosfato di tetrabutilammonio monobasico è un reagente sintetico. Può agire da regolatore del pH in diverse applicazioni chimiche e biologiche.
Applicazioni
Il fosfato di tetrabutilammonio monobasico è il reagente adatto usato nei seguenti studi:
  • Risoluzione dell′HPLC in fase inversa a coppia ionica (RPIP-HPLC) di disaccaridi.
  • Analisi dei disaccaridi di 35S-eparan solfato (HS)
  • Come tampone di ripiegamento per la dissoluzione di oligonucleotidi desalinizzati.
Può essere usato come reagente per l′analisi di tetrasaccaridi e 35S-disaccaridi mediante HPLC. Può anche essere usato nella preparazione di polimeri stampati di fosfato di tetrabutilammonio monobasico (TBAP).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vaibhav Tiwari et al.
Journal of virology, 80(18), 8970-8980 (2006-08-31)
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection of the corneal stroma remains a major cause of blindness. Primary cultures of corneal fibroblasts (CF) were tested and found susceptible to HSV-1 entry, which was confirmed by deconvolution imaging of infected cells.
Robert D Gray et al.
Nucleic acids research, 36(12), 4191-4203 (2008-06-24)
Cation-induced folding into quadruplex structures for three model human telomeric oligonucleotides, d[AGGG(TTAGGG)(3)], d[TTGGG(TTAGGG)(3)A] and d[TTGGG(TTAGGG)(3)], was characterized by equilibrium titrations with KCl and NaCl and by multiwavelength stopped flow kinetics. Cation binding was cooperative with Hill coefficients of 1.5-2.2 in
Polymerisable squaramide receptors for anion binding and sensing.
Manesiotis P, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(42), 8990-8995 (2014)
J Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 274(53), 38155-38162 (1999-12-23)
3-O-Sulfation of glucosamine by heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase (3-OST-1) is the key modification in anticoagulant heparan sulfate synthesis. However, the heparan sulfates modified by 3-OST-2 and 3-OST-3A, isoforms of 3-OST-1, do not have anticoagulant activity, although these isoforms transfer sulfate
Guoqing Xia et al.
The Journal of biological chemistry, 277(40), 37912-37919 (2002-07-26)
Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase transfers sulfate to the 3-OH position of a glucosamine residue of heparan sulfate (HS) to form 3-O-sulfated HS. The 3-O-sulfated glucosamine residue contributes to two important biological functions of HS: binding to antithrombin and thereby carrying anticoagulant