Documenti fondamentali
86868
Sigma-Aldrich
Tetrabutilammonio bisolfato
puriss., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Tetrabutilammonio idrogeno solfato
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.53
Beilstein:
3599663
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
crystals
Punto di fusione
169-173 °C
Solubilità
H2O: soluble 10 % (w/v), clear, colorless
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il tetrabutilammonio bisolfato, sale dell′ammonio quaternario, è un agente di trasferimento di fase.
Applicazioni
Il tetrabutilammonio bisolfato può essere impiegato nei seguenti studi:
  • Come catalizzatore durante la sintesi di β-amino alcol e 1,2-dioli.
  • Come catalizzatore di trasferimento di fase per la sintesi di eteri asimmetrici.
  • Per comporre la fase mobile da usare nella cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
348.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
175.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Erythrocytic adenosine monophosphate as an alternative purine source in Plasmodium falciparum.
Cassera MB, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(47), 32889-32899 (2008)
Polyesters bearing furan moieties: IV. Solution and interfacial polycondensation of 2, 2'-bis (5-chloroformyl-2-furyl) propane with various diols and bisphenols.
Gharbi S, et al.
European Polymer Journal, 36(3), 463-472 (2000)
Phase-transfer synthesis of monoalkyl ethers of oligoethylene glycols.
Gibson T.
The Journal of Organic Chemistry, 45(6), 1095-1098 (1980)
Ren-Hua Fan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1565-1567 (2003-08-21)
Bu4NHSO4 (TBAHS) is an effective catalyst for the hydrolysis of aziridines and epoxides under mild and non-metal conditions to give the corresponding beta-amino alcohols and 1,2-diols in high yields. The catalyst can be recycled.
K M Frankowski et al.
Journal of dairy science, 97(9), 5356-5370 (2014-07-16)
Many food companies are trying to limit the amount of sodium in their products. Permeate, the liquid remaining after whey or milk is ultrafiltered, has been suggested as a salt substitute. The objective of this study was to determine the