Documenti fondamentali
86853
Supelco
Tetrabutilammonio bisolfato
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Tetrabutilammonio idrogeno solfato
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.53
Beilstein:
3599663
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Descrizione
cationic
Saggio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Stato
crystals
Qualità
LiChropur
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
171-174 °C
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.06
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il tetrabutilammonio bisolfato (TBAHS) è un reagente di accoppiamento ionico. Agisce come catalizzatore nell′idrolisi di arizidine ed epossidi e il catalizzatore può essere riciclato.
Applicazioni
Il TBAHS è risultato idoneo in quanto reagente di accoppiamento ionico nella determinazione e separazione del tallio per mezzo della microestrazione ionica liquido-liquido a coppia ionica assistita da liquido e della spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente. È risultato idoneo come componente della fase mobile per un′analisi HPLC-UV allo scopo di quantificare il condroitin solfato.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
348.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
175.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Leticia B Escudero et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 380-386 (2012-12-29)
A fast and simple method involving separation and determination of thallium (Tl) species, based on novel ionic liquid-assisted ion pairing dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method, was developed. Initially, Tl(III) was selectively complexed with chloride ion to form [TlCl(4)](-) chlorocomplex. Subsequently
David Ji et al.
Journal of AOAC International, 90(3), 659-669 (2007-06-22)
A method to quantify chondroitin sulfate in raw materials and dietary supplements at a range of about 5 to 100% (w/w) chondroitin sulfate has been developed and validated. The chondroitin sulfate is first selectively hydrolyzed by chondroitinase ACII enzyme to
Ren-Hua Fan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1565-1567 (2003-08-21)
Bu4NHSO4 (TBAHS) is an effective catalyst for the hydrolysis of aziridines and epoxides under mild and non-metal conditions to give the corresponding beta-amino alcohols and 1,2-diols in high yields. The catalyst can be recycled.
K M Frankowski et al.
Journal of dairy science, 97(9), 5356-5370 (2014-07-16)
Many food companies are trying to limit the amount of sodium in their products. Permeate, the liquid remaining after whey or milk is ultrafiltered, has been suggested as a salt substitute. The objective of this study was to determine the
R Bryan Sears et al.
Journal of inorganic biochemistry, 121, 77-87 (2013-01-29)
The complex cis-[Ru(phpy)(phen)(CH3CN)2](+) (phpy=2-phenylpyridine, phen=1,10-phenanthroline) was investigated as a potential photodynamic therapy (PDT) agent. This complex presents desirable photochemical characteristics including a low energy absorption tail extending into the PDT window (600-850nm) and photoinduced exchange of the CH3CN ligands, generating
Protocolli
Because reversed-phase HPLC is primarily dependent on hydrophobic interactions between the stationary phase and analyte, ion pairing is occasionally necessary to obtain sufficient retention of polar, ionizable compounds.