98479
Tetrabutylammonium bisulfate solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Stato
solution
Qualità
LiChropur™
ampule
Confezionamento
ampule of 25 mL
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?