438308
Tetrabutylammonium sulfate solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
P. ebollizione
84 °C
Densità
1.01 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.H2O4S/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h2*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Dimethyl sulfate and diisopropyl sulfate as practical and versatile O-sulfation reagents: This article discusses the comparison of tetrabutylammonium sulfate with other sulfation reagents, underlining its versatility and efficiency in organic synthesis, especially in sulfation reactions (Yue et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?