Documenti fondamentali
323314
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium thiocyanate
98%
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium rhodanide
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(SCN)
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.55
Beilstein:
3919896
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
120-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
[S-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNS/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
RSHBFZCIFFBTEW-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Michelle L Ingalsbe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 4984-4987 (2009-08-08)
Due to the increasing number of strains of drug-resistant bacteria, the development of new antibiotics has become increasingly important. The antibacterial properties of quaternary amines and their derivatives on both Gram-positive and Gram-negative bacteria are well known. However, an encompassing