251410
Sodium thiocyanate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impurezze
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
Punto di fusione
287 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1