651664
Tetrabutylammonium azide
Sinonimo/i:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium azide, Tetrabutylammonium nitride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
84-88 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=[N-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
GMRIOAVKKGNMMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Heteroarylannulated bicyclic morpholines
- Cyanimide-based inhibitors of cathepsin C
- Trimethylene carbonate
Reagent for:
- Aerobic oxidative transformation of primary azides to nitriles
- Substitution reactions at tetracoordinate boron
Catalyst for syslic carbonate formation
- Heteroarylannulated bicyclic morpholines
- Cyanimide-based inhibitors of cathepsin C
- Trimethylene carbonate
- Aerobic oxidative transformation of primary azides to nitriles
- Substitution reactions at tetracoordinate boron
It is also used as a catalyst for cyclic carbonate formation.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?