Documenti fondamentali
86877
Supelco
Tetrabutylammonium methanesulfonate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Methanesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Formula condensata:
[CH3CH2CH2CH2]4N(CH3SO3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.56
Beilstein:
4059876
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
crystals
Punto di fusione
78-80 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
XHYYGJAYKIYARQ-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Wouter Monnens et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(42), 24526-24534 (2020-10-23)
The electrochemical behavior and electrodeposition of indium was investigated at 26 °C and 160 °C from a solution composed of indium(iii) methanesulfonate and dimethylsulfoxide (DMSO). Indium(iii) methanesulfonate was synthesized from indium(iii) oxide and methanesulfonic acid (MSA). Cyclic voltammetry, quartz crystal