Documenti fondamentali
FHIFIN-RO
Roche
Sistema per PCR ad alta fedeltà FastStart, dNTPack
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.21
impiego
sufficient for ≤200 reactions (04738292001)
sufficient for ≤50 reactions (04738284001)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 125 U (04738284001)
pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
Produttore/marchio commerciale
Roche
Parametri
72 °C optimum reaction temp.
tecniche
PCR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il dNTPack enzimatico comprende il sistema per PCR ad alta fedeltà FastStart e una soluzione pronta all′uso di nucleotidi per PCR. Il sistema per PCR ad alta fedeltà FastStart è una miscela composta dalla DNA polimerasi Taq FastStart e da una proteina per proofreading termostabile chimicamente modificata. Questa proteina media l′attività di proofreading ma non esercita alcuna attività di polimerasi. Entrambe le proteine sono inattive sotto i +75 °C e si attivano quando vengono riscaldate a +95 °C per due minuti. Il sistema per PCR ad alta fedeltà FastStart® è lo strumento ideale per tutti gli esperimenti sull′amplificazione che richiedono elevata specificità, sensibilità, accuratezza e resa. I protocolli hot start hanno migliorato la specificità, la sensibilità e la resa della PCR. I gruppi bloccanti termolabili posti sui residui amminoacidici della DNA polimerasi Taq FastStart rendono l′enzima inattivo a temperatura ambiente. Non si verifica alcun allungamento alle basse temperature durante la fase in cui i primer si legano in modo non specifico.
Applicazioni
Il sistema per PCR ad alta fedeltà FastStart®, una miscela di enzimi ottimizzata per la PCR hot start, offre tutti i vantaggi della DNA polimerasi Taq FastStart con un′accuratezza quattro volte più elevata e con la capacità di amplificare frammenti fino a 5 kb.
  • PCR Hot Start
  • PCR Multiplex
  • RT-PCR Hot Start
  • Amplificazione di templati ricchi di GC
  • PCR difficili o impegnative
  • PCR mediata da legatura (LM-PCR) pre-cattura
  • Amplificazione con PCR di cDNA e gene rRNA 16S
Il sistema per PCR ad alta fedeltà FastStart è il prodotto di prima scelta per la PCR Multiplex.
Caratteristiche e vantaggi
  • Eccellenti performance Multiplex: per risultati rapidi di alta qualità si può usare anche il kit di ottimizzazione PCR di Roche.
  • Maggiore fedeltà: offre una fedeltà quattro volte superiore rispetto alla DNA polimerasi Taq e alla DNA polimerasi Taq FastStart.
  • Amplificazione di DNA difficile: per i templati più difficili è disponibile il DMSO, un additivo per la PCR.
  • Convenienza: la comoda soluzione premiscelata di dNTP per PCR offre la massima efficienza in termini di costi.
Confezionamento
1 kit contenente 6 componenti
  • Miscela di enzimi ad alta fedeltà FastStart, (5 U/μl) in tampone di conservazione
  • Tampone di reazione ad alta fedeltà FastStart, concentrato 10x, con 18 mM di MgCl2
  • Tampone di reazione ad alta fedeltà FastStart, concentrato 10x, senza MgCl2
  • Soluzione madre MgCl2, 25 mM
  • DMSO
  • Mix di nucleotidi per PCR (ciascun dNTPack contiene 10 mM di nucleotidi di sali sodici esenti da additivi sotto forma di miscela pronta all′uso)
Qualità
Ogni lotto è testato funzionalmente per la PCR usando DNA del genoma umano, primer specifici per un frammento da 1,8 kb del gene EPO e primer specifici per un frammento da 4,8 kb del gene tpA.
Definizione di unità
Attività specifica: 5 U/μl
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: Per una PCR da 50 μl standard, si consiglia di utilizzare 2,5 U di miscela enzimatica.
Altre note
Contenuto
  • Miscela di enzimi ad alta fedeltà FastStart , (5 U/μl) in tampone di conservazione
  • Tampone di reazione ad alta fedeltà FastStart, concentrato 10x, con 18 mM di MgCl2
  • Tampone di reazione ad alta fedeltà FastStart, concentrato 10x, senza MgCl2
  • Soluzione madre MgCl2, 25 mM
  • DMSO
  • Miscela di nucleotidi per PCR
Ciascun dNTPack contiene i nucleotidi (sali di sodio), privi di additivi, 10 mM, sotto forma di miscela pronta all′uso
Note legali
AVVISO ALL′ACQUIRENTE: LICENZA LIMITATA<br />L′utilizzo di questo prodotto è coperto dal brevetto USA n. 6,127,155 e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli Stati Uniti.  L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente.  Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto a qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e alcun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti dietro pagamento o altro corrispettivo commerciale.  Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici in campo umano e veterinario brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche.  Tutti gli usi diversi dalla ricerca interna e gli usi diagnostici in campo umano e veterinario brevettati da Roche richiedono una licenza aggiuntiva da parte di Thermo Fisher Scientific. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze di Roche possono essere ottenute contattando il Dipartimento Licenze di Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germania.  Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze di Thermo Fisher Scientific possono essere ottenute contattando il dipartimento licenze di  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>NOTA PER L′ACQUIRENTE: LICENZA LIMITATA<br />L′utilizzo di questo prodotto è coperto dai brevetti USA n. 5,677,152 e 5,773,258, e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli Stati Uniti.  L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente.  Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto a qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e alcun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti dietro pagamento o altro corrispettivo commerciale.  Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca.  Gli usi diagnostici in campo umano e veterinario brevettati da Roche richiedono una licenza separata di Roche.  Tutti gli usi diversi dalla ricerca interna e gli usi diagnostici in campo umano e veterinario brevettati da Roche richiedono una licenza aggiuntiva da parte di Thermo Fisher Scientific. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze di Roche possono essere ottenute contattando il Dipartimento Licenze di Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germania.  Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze di Thermo Fisher Scientific possono essere ottenute contattando il Dipartimento Licenze  di Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
  • PCR Nucleotide Mix
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Microarray-Based Capture of Novel Expressed Cell Type--Specific Transfrags (CoNECT) to Annotate Tissue-Specific Transcription in Drosophila melanogaster
<BIG>Hong X, et al</BIG>
G3 (Bethesda, Md.), 2, 873-882 (2012)
Matthew J Neave et al.
Microbial ecology, 63(3), 639-650 (2011-11-01)
Tolerant species of polychaete worms can survive in polluted environments using various resistance mechanisms. One aspect of resistance not often studied in polychaetes is their association with symbiotic bacteria, some of which have resistance to metals and may help the
Cornelia Adlhoch et al.
Veterinary microbiology, 139(3-4), 270-278 (2009-07-15)
Swine Hepatitis E virus (HEV) can be transmitted from pigs to humans causing hepatitis. A high prevalence of HEV in wild boar populations is reported for several European countries, but actual data for Germany are missing. During the hunting season
Hongmei Jing et al.
PloS one, 8(11), e79423-e79423 (2013-11-16)
Community composition of Bacteria in the surface and deep water layers were examined at three oceanic sites in the Pacific Ocean separated by great distance, i.e., the South China Sea (SCS) in the western tropical Pacific, the Costa Rica Dome
Differential contribution of cis and trans gene transcription regulatory mechanisms in amygdala and prefrontal cortex and modulation by social stress
Reuveni E, et al
Scientific reports, 8, 6339-6339 (2018)
Articoli
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.