04743784001
Roche
GC-RICH PCR System, dNTPack
suitable for PCR, hotstart: no, Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
Sinonimo/i:
GC-rich PCR
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for ≤50 reactions
Caratteristiche
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart: no
Confezionamento
pkg of 100 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
Parametri
72 °C optimum reaction temp.
tecniche
PCR: suitable
input
purified DNA
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Descrizione generale
Applicazioni
The GC-RICH PCR System, dNTPack may also be used in standard PCR applications, providing improved results (higher yield, higher accuracy) over Taq DNA Polymerase alone.
Caratteristiche e vantaggi
- Ease access to difficult templates:-
- Reagents, the GC-RICH Resolution Solution and PCR Grade Water are provided.
- Amplify DNA fragments up to 5 kb.
- Cost-effective:-
Confezionamento
Qualità
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Solo come componenti del kit
- GC-RICH Enzyme Mix, in storage buffer
- GC-RICH PCR Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 and DMSO 5x concentrated
- GC-RICH Resolution Solution 5 M
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- Water, PCR Grade
- PCR Nucleotide Mix
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash