Documenti fondamentali
ELONGN-RO
Roche
dNTPack a lungo raggio Expand
suitable for PCR, hotstart: no, Long Range PCR
Sinonimo/i:
PCR lungo templato, enzimi per pcr, miscele e set di nucleotidi, pcr a lungo raggio
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.21
impiego
sufficient for ≤1000 reactions (04829069001)
sufficient for ≤200 reactions (04829042001)
sufficient for >50 reactions (04829034001)
Livello qualitativo
Caratteristiche
Long Range PCR
dNTPs included
hotstart: no
Confezionamento
pkg of 3,500 U (04829069001 [5x700 U])
pkg of 175 U (04829034001)
pkg of 700 U (04829042001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Parametri
68 °C optimum reaction temp.
tecniche
PCR: suitable
input
purified DNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il dNTPack a lungo raggio Expand è la versione di seconda generazione del sistema per PCR con templato lungo Expand, ottimizzata e progettata per amplificare in modo coerente prodotti di PCR da 5 kb a 25 kb da DNA genomico (o fino a 40 kb da templati di λ DNA). Il tampone in dotazione può essere utilizzato per prodotti di PCR di qualsiasi dimensione. Sono inoltre inclusi un tampone senza MgCl2 e flaconcini separati di MgCl2 e DMSO, da utilizzare se è necessaria l′ottimizzazione. Il dNTPack a lungo raggio Expand contiene una speciale miscela di enzimi composta da una Taq DNA polimerasi termostabile e una DNA polimerasi termostabile dotata di attività di correzione. Questa miscela di potenti polimerasi produce una resa elevata di prodotti di PCR. A causa dell′attività intrinseca della 3′–5′ esonucleasi della polimerasi con correzione, il dNTPack a lungo raggio Expand copia il DNA con un′accuratezza tre volte superiore alla Taq DNA polimerasi.
Specificità
Inattivazione termica: > 92 °C
Applicazioni
Il dNTPack a lungo raggio Expand è ottimizzato per amplificare in modo efficiente grandi frammenti di DNA genomico da 5 kb a 25 kb con una fedeltà tre volte più alta della Taq DNA polimerasi. Il dNTPack a lungo raggio Expand è ideale per:
  • Mappatura e sequenziamento del genoma
  • Costruzione di contigui
  • Caratterizzazione di sequenze clonate in fagi lambda o cosmidi
  • Clonazione e analisi di geni eucariotici
  • Identificazione rapida e clonazione di geni completi da DNA genomico utilizzando una sequenza di cDNA come materiale di partenza
  • RT-PCR in due passaggi
Il set con tampone speciale, la miscela di nucleotidi per PCR ultrapuri e la miscela ottimizzata di DNA polimerasi termostabili sono adatti a:
  • PCR
  • Amplificazione di lunghi frammenti
  • RT-PCR
Per ampliconi da 20 a 35 kb, scegliere il sistema per PCR Expand 20kb PLUS, dNTPack.
Caratteristiche e vantaggi
II sistema per PCR a lungo raggio Expand è ideale per la mappatura e il sequenziamento genomico, la costruzione di contigui, la caratterizzazione di sequenze clonate in fagi lambda o cosmidi e la clonazione e l′analisi di geni eucariotici.
Amplificazione di frammenti di DNA da 5 a 20 kb da DNA genomico umano e da 40 kb da λDNA utilizzando i tamponi di reazione in dotazione.
Si utilizzano 3,75 U per una PCR standard da 50 μl.
Ciascun dNTPack contiene 10 mM di nucleotidi di sali sodici privi di additivi sotto forma di miscela pronta all′uso.
  • Amplificazione di templati lunghi
fino a 25 kb con elevata resa e specificità e con maggiore fedeltà.
  • Risparmio di tempo e risorse
con un solo tampone e con la regolazione tramite la soluzione di DMSO e MgCl2.
  • Un kit adatto a tutte le applicazioni con templati lunghi
per ottenere rese elevate del frammento desiderato.
  • Massima praticità
con la comoda soluzione premiscelata di dNTP per PCR.
Confezionamento
1 kit contenente 6 componenti
Qualità
Ogni lotto è testato funzionalmente con PCR usando DNA genomico umano e primer specifici per un frammento da 9 kb, 12 kb e 15 kb. La miscela enzimatica è testata per verificare l′assenza di qualsiasi contaminazione attiva, incluse endo- o esonucleasi e incisioni del DNA, secondo gli attuali criteri di controllo qualità.
Definizione di unità
Attività specifica: 5 U/μl
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: Concentrazione standard dell′enzima: 3,5 U per 50 μL di reazione
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare a scopo diagnostico.
Note legali
L′utilizzo di questo prodotto è coperto da richieste di brevetto USA e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli USA. L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede alcun diritto a qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa senza limitazioni la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti dietro pagamento o altro corrispettivo commerciale. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici sotto richieste di brevetto Roche richiedono una licenza separata da Roche. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Expand is a trademark of Roche
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Expand Long Range Enzyme Mix
  • Expand Long Range Buffer with 12.5 mM MgCl2 5x concentrated
  • Expand Long Range Buffer without MgCl2 5x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO 100%
  • PCR Nucleotide Mix
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jessica M Koczan et al.
Applied and environmental microbiology, 77(19), 7031-7039 (2011-08-09)
Biofilm formation plays a critical role in the pathogenesis of Erwinia amylovora and the systemic invasion of plant hosts. The functional role of the exopolysaccharides amylovoran and levan in pathogenesis and biofilm formation has been evaluated. However, the role of
Kwan-Wood G Lam et al.
Clinical chemistry, 58(10), 1467-1475 (2012-08-17)
A genomewide genetic and mutational profile of a fetus was recently determined via deep sequencing of maternal plasma DNA. This technology could have important applications for noninvasive prenatal diagnosis (NIPD) of many monogenic diseases. Relative haplotype dosage (RHDO) analysis, a
Dali Huang et al.
Genes, chromosomes & cancer, 49(9), 810-818 (2010-07-08)
Chondroid lipoma, a rare benign adipose tissue tumor, may histologically resemble myxoid liposarcoma or extraskeletal myxoid chondrosarcoma, but is genetically distinct. In this study, an identical reciprocal translocation, t(11;16)(q13;p13), was identified in three chondroid lipomas, a finding consistent with previously