MAK114
Glyoxalase I Activity Assay Kit
sufficient for 100 tests (UV)
Sinonimo/i:
Aldoketomutase Activity Assay, GLO1 Activity Assay, Ketone-Aldehyde Mutase, Activity Assa, Lactoylglutathione Lyase Activity Assay, Methylglyoxalase Activity Assay
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 tests (UV)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GLO1(2739)
mouse ... GLO1(109801)
rat ... GLO1(294320)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)