Documenti fondamentali
566660
Sigma-Aldrich
SAG
≥98% (HPLC), solid, smoothened agonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Agonista Smoothened, SAG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H28ClN3OS · 2HCl · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
599.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Agonista Smoothened, SAG, A cell-permeable Smoothened Agonist, SAG, CAS 364590-63-6, modulates the coupling of Smo with its downstream effector by interacting with the Smo heptahelical domain (KD = 59 nM).
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(c(c1C(=O)N(C5CCC(CC5)NC)Cc3cc(ccc3)c4ccncc4)Cl)cccc2.Cl.Cl.O
InChI
1S/C28H28ClN3OS.2ClH.H2O/c1-30-22-9-11-23(12-10-22)32(28(33)27-26(29)24-7-2-3-8-25(24)34-27)18-19-5-4-6-21(17-19)20-13-15-31-16-14-20;;;/h2-8,13-17,22-23,30H,9-12,18H2,1H3;2*1H;1H2
IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Un agonista di Smoothened, SAG, permeabile a livello cellulare, CAS 364590-63-6, che modula l′accoppiamento di Smo con il relativo effettore a valle interagendo con il dominio eptaelica di Smo (KD = 59 nM).
Un composto di benzotiofene permeabile a livello cellulare che modula l′accoppiamento di Smo con il relativo effettore a valle interagendo con il dominio eptaelica di Smo (KD = 59 nM). È stato dimostrato che induce l′internalizzazione di Smo. È stato dimostrato che induce l′attivazione della via di Hedgehog (EC50 ∼3 nM in cellule Shh-LIGHT2 derivate da NIH 3T3) e contrasta l′inibizione di Smo ad opera della ciclopamina-KAAD (n. di catalogo 239804). È stato riferito che agisce da attivatore a basse concentrazioni e da inibitore a concentrazioni molto elevate.
Confezionamento
Confezionato in presenza di gas inerte
Attenzione
Tossicità: normale manipolazione (A)
Ricostituzione
Suddividere in aliquote e congelare dopo la ricostituzione (-20 °C). Le soluzioni madri sono stabili per un massimo di 6 mesi a -20 °C.
Altre note
Wang, J., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 9323.
Meloni, A.R., et al. 2006. Mol. Cell. Biol.26, 7750.
Chen, W., et al. 2004. Science306, 2257.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ani Azatyan et al.
Cancers, 13(20) (2021-10-24)
Within the past decade, circular RNAs have largely emerged as novel regulators of human biology, including brain function and cancer development. On the other hand, the Hedgehog pathway has established roles in regulating biological processes, including tumorigenesis. Here, the circular
Fay Cooper et al.
Stem cell reports, 17(4), 894-910 (2022-03-26)
The spinal cord emerges from a niche of neuromesodermal progenitors (NMPs) formed and maintained by WNT/fibroblast growth factor (FGF) signals at the posterior end of the embryo. NMPs can be generated from human pluripotent stem cells and hold promise for
Mengmeng Zhou et al.
Life science alliance, 5(11) (2022-10-23)
Graded Hedgehog (Hh) signaling is mediated by graded Cubitus interruptus (Ci)/Gli transcriptional activity, but how the Hh gradient is converted into the Ci/Gli activity gradient remains poorly understood. Here, we show that graded Hh induces a progressive increase in Ci
Elizabeth Gage et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 14, 773356-773356 (2022-02-01)
Complex transcriptional gene regulation allows for multifaceted isoform production during retinogenesis, and novel isoforms transcribed from a single locus can have unlimited potential to code for diverse proteins with different functions. In this study, we explored the CTBP2/RIBEYE gene locus
Giulia Gaggi et al.
iScience, 25(10), 105197-105197 (2022-10-15)
Human fetal membrane mesenchymal stromal cells (hFM-MSCs) are a cell population easily isolable from the amniochorionic membrane of term placentas, without ethical issues or safety limitations. We previously reported that hFM-MSCs share some epigenetic characteristics with pluripotent stem cells and