SML1314
SAG dihydrochloride
≥98% (HPLC), lyophilized solid, smoothened (Smo) agonist
Sinonimo/i:
3-Chloro-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-benzo[b]thiophene-2-carboxamide dihydrochloride, Smoothened Agonist
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SAG dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(Cl)C2=C(C=CC=C2)S1)N([C@@]3([H])CC[C@@](NC)([H])CC3)CC4=CC(C5=CC=NC=C5)=CC=C4
InChI
1S/C28H28ClN3OS/c1-30-22-9-11-23(12-10-22)32(28(33)27-26(29)24-7-2-3-8-25(24)34-27)18-19-5-4-6-21(17-19)20-13-15-31-16-14-20/h2-8,13-17,22-23,30H,9-12,18H2,1H3/t22-,23-
VFSUUTYAEQOIMW-YHBQERECSA-N
Applicazioni
- to study its effects on mouse hippocampal cells
- to determine its effects on the mitochondrial network in zebrafish embryo
- to study its effects on murine embryonic fibroblasts
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)