SML0443
SU-5402
≥98% (HPLC), powder, FGFR inhibitor
Sinonimo/i:
3-[4-Methyl-2-(2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidenemethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-propionic acid, PF-02969207, PNU-0290908
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SU-5402, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
light yellow to dark orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1c[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c1CCC(O)=O
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
JNDVEAXZWJIOKB-JYRVWZFOSA-N
Applicazioni
- in cell signalling experiments to stimulate cells for MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay
- to study its effect on the expression of osteogenic markers and expression of osteoprotegerin and RANKL (runt-related transcription factor(RUNX)-2
- to prepare a stock solution with DMSO (Dimethyl superoxide) for cell culture medium and also to co-treat embryos
- to study its effect on osteogenic markers.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?