341607
FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, PD173074
The FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, PD173074 controls the biological activity of FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
FGF/VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, PD173074, 1- t-Butyl-3-(6-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-(4-diethylaminobutylamino)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea, PD173074, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XX, 1-t-Butyl-3-(6-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-(4-diethylaminobutylamino)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea, PD173074, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XX
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCCCNc1nc2nc(c(cc2cn1)c3cc(cc(c3)OC)OC)NC(=O)NC(C)(C)C)(CC)CC
InChI
1S/C28H41N7O3/c1-8-35(9-2)13-11-10-12-29-26-30-18-20-16-23(19-14-21(37-6)17-22(15-19)38-7)25(31-24(20)32-26)33-27(36)34-28(3,4)5/h14-18H,8-13H2,1-7H3,(H3,29,30,31,32,33,34,36)
DXCUKNQANPLTEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Trudel, S., et al. 2004. Blood103, 3521.
Skaper, S.D., et al. 2000. J. Neurochem.75, 1520.
Mohammadi, M., et al. 1998. EMBO J.17, 5896.
WGK 3