205818
Sodium tetrachloropalladate(II)
98%
Sinonimo/i:
Palladium(II) sodium chloride
Saggio
98%
Forma fisica
powder and chunks
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?