323438
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
120 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Precursor for the synthesis of Pd nanoparticles on carbon supports, which is an efficient catalyst for the selective reduction of nitrite to nitrogen.
- Starting material for the synthesis of a Pd (II) complex which can be immobilized on different substrates to create catalysts with high catalytic activity.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?