727970
Cobalt(II) acetylacetonate
≥99.0% (KT)
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione cobalt(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)cobalt, Co(acac)2, Cobaltous acetylacetonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (KT)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Dimensione particelle
≤20 mesh
Punto di fusione
165-170 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride, bromide (as Cl)-: ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Cobalt(II) acetylacetonate can be used as a catalyst for the dehydration reaction of aldoximes to synthesize nitriles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?