494534
Cobalt(III) acetylacetonate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Co(acac)3, Cobalt(III) 2,4-pentanedionate, Cobaltic acetylacetonate, Tris(2,4-pentanedionato)cobalt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
granular
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
Punto di fusione
210-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
494534-5G | 4061832410692 |
494534-25G | 4061833324189 |