367141
Selenophene
97%
Sinonimo/i:
Selenacyclopentadiene, Selenofuran
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.58 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cc[se]c1
InChI
1S/C4H4Se/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as conjugated linker in the synthesis of organic dyes
- in the synthesis of selenophene-2-carbonitrile
- in the synthesis of selenophene diketopyrrolopyrrole polymers
- as building block for the electrically conducting polyalkyl selenophene
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
367141-1G | 4061838119483 |
367141-5G | 4061831826968 |