464473
2-Hexyl-1-decanol
97%
Sinonimo/i:
2-Hexyldecanol, 2-Hexyldecyl alcohol, 2-Octyl-1-octanol, Guerbet hexadecanol, Hexyldecanol, Hexyldecyl alcohol
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−21-−15 °C (lit.)
Densità
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
318.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
464473-100ML | 4061832356457 |
464473-25ML | 4061837673511 |