53530
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
solid
Perdita
≤0.5% loss on drying
Punto di fusione
202 °C (dec.) (lit.)
~203 °C (dec.)
Gruppo funzionale
thioester
Stringa SMILE
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- DL-buthionine
- DL-homocysteine
- poly[α,β-(N-2-aminoethyl-dl-aspartamide)]-poly[α,β-(N-2-hydroxyethyl-dl-aspartamide)]-poly[α,β-(N-3-mercapto-1-methoxycarbonyl-propyl-dl-aspartamide)] copolymer diclofenac conjugate (PAHMA-Dic)
- bis[ S-(dimethylarsino)homocysteine]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?