H4628
DL-Homocysteine
≥95% (titration)
Sinonimo/i:
2-Amino-4-mercaptobutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-Homocysteine, ≥95% (titration)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (titration)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
232-233 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
applicazioni
cell analysis
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.