498262
Diphenyl selenide
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6465 (lit.)
P. ebollizione
115-117 °C (lit.)
Densità
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Se](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?