42944
Diphenyl diselenide
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Phenyl diselenide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
60-63 °C
Stringa SMILE
[Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- methoxyselenenylation of alkenes
- dihydroxylation of double bonds
- hydrothiolation of terminal alkynes
- unsymmetrical diorganyl selenides
- 1-(phenylselenomethyl)vinyl selenides
- allylic phenyl selenides
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?