796948
Sodium selenide
95%
Sinonimo/i:
Disodium selenide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Stringa SMILE
[Na][Se][Na]
InChI
1S/2Na.Se
PNCGYTHKTDMKME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sodium selenide is a useful selenylation reagent in organic synthesis. It can add a seleno group to a variety of organic substrates, such as alkenes, alkynes, and carbonyls. It is also used to synthesize organoselenium compounds, which are useful in various organic reactions.
Applicazioni
Sodium selenide can be used as a nucleophilic reagent in the reaction of ethynyl and bromoethynyl ketones to afford divinyl selenides and 1,3-enynes with high stereo- and regioselectivity. It is also used as a precursor and a stabilizing agent in the one-pot synthesis of cobalt selenide nanoparticles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
796948-100MG | 4061832964614 |