S0520
Selenocystamine dihydrochloride
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
2,2′-diselenobis-Ethanamine hydrochloride (1:2)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Selenocystamine dihydrochloride, powder
Saggio
>98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
yellow to orange
Solubilità
H2O: soluble, clear to slightly hazy
Stringa SMILE
NCC[Se][Se]CCN.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C4H12N2Se2.ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;/h1-6H2;1H
PKRYDZYGNSZBHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?