Documenti fondamentali
8.18061
Sigma-Aldrich
Diphenyl diselenide
for synthesis
Sinonimo/i:
Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10Se2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
216-780-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
58-61 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Se]([Se]c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3