124168
2-Bromothiophene
98%
Sinonimo/i:
2-Thienyl bromide
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.586 (lit.)
P. ebollizione
149-151 °C (lit.)
Densità
1.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cccs1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?