Key Documents
761761
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiophene
97%
Sinonimo/i:
2-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.09
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
37-43 °C
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3