241636
2,2′-Bithiophene
99%
Sinonimo/i:
2,2′-Bithienyl, 2,2′-Dithienyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
260 °C (lit.)
Punto di fusione
32-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1csc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6S2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.