238414
1,3-Diiodopropane
99%, contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Trimethylene diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.642 (lit.)
P. ebollizione
111-113 °C/31 mmHg (lit.)
Densità
2.576 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ICCCI
InChI
1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?