125903
1,3-Dibromopropane
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Trimethylene dibromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Punto di fusione
−34 °C (lit.)
Densità
1.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?