Documenti fondamentali
258571
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropane
98%
Sinonimo/i:
Isopropylidene dichloride
About This Item
Formula condensata:
CH3CCl2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.99
Beilstein:
1731150
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC(C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
ZEOVXNVKXIPWMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dehydrohalogenation of 2,2-dichloropropane sorbed in micropores of several model mineral solids has been investigated. Polymorphism of 2,2-dichloropropane has been investigated by thermal and X-ray powder diffraction experiments.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Polymorphism of 2, 2-dichloropropane: Crystallographic characterization of the ordered and disordered phases.
Negrier P, et al.
Chemistry of Materials, 14(5), 1921-1929 (2002)
Hefa Cheng et al.
Environmental science & technology, 42(8), 2879-2885 (2008-05-24)
Nanometer scale pores are ubiquitous in porous geologic media (soils and sediments). Sorption of organic contaminants in micropores (< or = 2 nm) can inhibittheir hydrolytic transformation due to the limited availability of reactive water within hydrophobic micropore spaces. As
Protocolli
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
258571-25G
258571-5G4061837072086