Documenti fondamentali
8.08803
Sigma-Aldrich
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Zinc(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)zinc(II), Bis(2,4-pentanedionato) zinc(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O4Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
237-860-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
P. ebollizione
129-131 °C/13 hPa
Punto di fusione
124-126 °C
Solubilità
6.9 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Zn+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1