Documenti fondamentali
PCRH20-RO
Roche
Acqua per PCR
liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Sinonimo/i:
Acqua di grado PCR
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12191602
NACRES:
NA.21
Stato
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml])
pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml])
Produttore/marchio commerciale
Roche
dilution
(for analytical testing)
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acqua per PCR è appositamente purificata, bidistillata, deionizzata e sterilizzata in autoclave. Il processo produttivo assicura l′assenza di quantità rilevabili di acidi nucleici e soddisfa anche le rigide procedure di controllo qualità di Roche. Viene testata regolarmente in PCR con termociclatori tradizionali e con gli strumenti LightCycler®.
Applicazioni
Questo prodotto è sottoposto a test e qualifiche speciali per l′uso in tutti i saggi con PCR o RT-PCR. Può essere utilizzato con tutti i saggi con PCR con punto finale o in tempo reale o nelle applicazioni che richiedono acqua della massima qualità. Tutti i kit LightCycler® e alcuni prodotti di amplificazione, disponibili presso Roche Applied Science, contengono questa acqua per PCR.
Qualità
Test funzionale: Ogni lotto di acqua per PCR viene testato in PCR (amplificazione di un bersaglio da 0,5 kb da 0,01 ng di λDNA). Quando il prodotto della PCR viene analizzato con l′elettroforesi su gel, su quest′ultimo deve apparire una striscia chiara e ben definita.
Assenza di nucleasi: L′acqua viene testata con vari acidi nucleici che potrebbero servire da substrati per le nucleasi. Non sono rilevate endonucleasi, ribonucleasi e attività di incisione conformemente alle attuali procedure di controllo qualità.
Nota sulla preparazione
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): Conservare una soluzione di lavoro per un breve periodo di tempo (ad esempio, una settimana ) a 2 - 8 °C.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare a scopo diagnostico.
Note legali
LightCycler is a registered trademark of Roche
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acqua for cell biology, sterile ultrafiltered
Sigma-Aldrich
95289
Acqua
PCR Master (50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase), sufficient for 200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
Roche
11636103001
PCR Master
Acqua Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Sigma-Aldrich
693520
Acqua
Y Chaïbou et al.
Medecine et maladies infectieuses, 44(3), 117-122 (2014-03-13)
We had for aim to determine the epidemiology of meningeal and lung invasive infections due to Streptococcus pneumoniae in Burkina Faso. We screened for S. pneumoniae with the usual bacteriology techniques and with real time polymerase chain reaction (rt-PCR) in 7917
Eric K Sackmann et al.
Journal of laboratory automation, 21(1), 166-177 (2015-09-06)
Acoustic liquid handling uses high-frequency acoustic signals that are focused on the surface of a fluid to eject droplets with high accuracy and precision for various life science applications. Here we present a multiwell source plate, the Echo Qualified Reservoir
Bruce Humphrey et al.
PloS one, 10(7), e0132954-e0132954 (2015-07-15)
More than two decades after its discovery, contaminant microbial DNA in PCR reagents continues to impact the sensitivity and integrity of broad-range PCR diagnostic techniques. This is particularly relevant to their use in the setting of human sepsis, where a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33158430014061837893742
33159320014061837893759
33159590014061826728352