Key Documents
IT5INS001
Millipore
Strumento per test di integrità dei filtri Integritest® 5
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Parametri
1-40 °C temperature
Altezza
23.1 cm (9.1 in.)
Larghezza
39.1 cm (15.4 in.)
depth
43.2 cm (17 in.)
Peso
<10.5 kg (23 lb)
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
10-30°C
Applicazioni
Tipo di test
Punto di bolla
Diffusione
HydroCorr
Test di integrità HydroCorr basato sull′acqua
Altre note
Pressione massima in ingresso: Fonte di azoto o aria secca, pulita di 1,4–8,2 bar (20–120 psi) superiore di almeno 1 bar (15 psi) alla pressione in ingresso più elevata
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio