Documenti fondamentali
SLTEST000
Millipore
Kit per test d'integrità di dispositivi di piccolo volume
For bubble-point testing of small filter units.
Sinonimo/i:
Kit integrità per piccoli volumi, Kit per test d’integrità, Kit per test su piccoli volumi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Livello qualitativo
Descrizione
for use with Integritest Exacta Automatic Filter Integrity Test Instrument
Sterilità
non-sterile
Dimensione pori
5.0 μm pore size
Compatibilità
for use with Integritest® 4
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
•Pratico test del punto di bolla
•Per dispositivi ventilati e non
•In grado di eseguire il test su un′ampia gamma di tipologie di membrane e pori di svariate dimensioni
I filtri a membrana Millipore possono essere sottoposti a test di integrità mediante il metodo del punto di bolla. Le unità filtranti da siringa di piccole dimensioni con area di filtrazione 15 cm2, come i filtri Millex e Sterivex, possono essere comodamente testate usando questo strumento di test a siringa.
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This page describes how to use the Integrity Test Kit for small volume devices to integrity test non-vented and vented filter units with membrane surface areas of less than 15 cm2 (2.3 in2). Larger devices can be integrity tested using an Integritest® automated system.