Documenti fondamentali
XX6700030
Millipore
Nipplo e giunto a innesto rapido NPTM da 1/4"
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Nipple and Coupling, Quick-Release Connector, Quick-release Coupling
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel (Series 300)
Livello qualitativo
Diam. int.
6.3 mm (0.25 in.)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Millipore propone un vasto assortimento di raccordi, adattatori, valvole, manometri e tubi utilizzabili con i propri sistemi di filtrazione. Tranne che dove indicato, il materiale di fabbricazione è acciaio inossidabile serie 300.
Per convenzione, gli accessori Tri-Clamp (TC) sono classificati come da 1 1/2", 2" etc. Gli accessori da 1 1/2"sono adatti per tubi con diametro esterno (D.E.) da 1" o 1 1/2", mentre quelli da 2" si collegano soltanto a tubi con D.E. di 2".
Applicazioni
Accessori per portafiltro per la preparazione dei campioni.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This page describes how to use the Integrity Test Kit for small volume devices to integrity test non-vented and vented filter units with membrane surface areas of less than 15 cm2 (2.3 in2). Larger devices can be integrity tested using an Integritest® automated system.
Protocolli
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.