Documenti fondamentali
XX6700L11
Millipore
Adattatore, M, da NPT 1/4 in. a ID 1/4-1/2 in.
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
1/4 in. adapter, NPT adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel (Series 300)
Diam. int.
6.3 mm (0.25 in.)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Millipore propone un vasto assortimento di raccordi, adattatori, valvole, manometri e tubi utilizzabili con i propri sistemi di filtrazione. Tranne che dove indicato, il materiale di fabbricazione è l′acciaio inossidabile serie 300.
Per convenzione, gli accessori Tri-Clamp (TC) sono classificati come da 1 1/2", 2" etc. Gli accessori da 1 1/2"sono adatti per tubi con diametro esterno (D.E.) da 1" o 1 1/2", mentre quelli da 2" si collegano soltanto a tubi con D.E. di 2".
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.