Documenti fondamentali
IT5SP0018
Millipore
Transport Kit - Hard-shell-type carrying case
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
36 in.
914 mm
Larghezza
24 in.
Spessore
24 in.
Peso
128 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany