NA1020
Kit di pulizia per PCR GenElute™
sufficient for 70 purifications
Sinonimo/i:
Gen Elute, Purificazione per PCR
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 70 purifications
Livello qualitativo
tecniche
DNA purification: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Il DNA viene legato su una membrana di silice all′interno della colonna di centrifugazione. Il DNA legato viene lavato e il DNA concentrato pulito viene eluito nel tampone prescelto. Una colonna riesce a purificare fino a 100 μL o 10 μg di DNA amplificato con PCR e può recuperare fino al 95% dei prodotti della PCR tra 100 bp e 10 kb. Oltre il 99% dei primer e la maggior parte dei dimeri di primer (vengono rimossi <40 bp).
Il DNA purificato può essere utilizzato nelle reazioni enzimatiche, nel sequenziamento tradizionale o automatizzato, nella clonazione e nell′analisi di microarray.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Purifica fino a 100 μL o 10 μg di DNA amplificato con PCR in 8 minuti
- Recupera fino al 95% dei prodotti della PCR tra 100 bp e 10 kb
- Rimuove oltre il 99% dei primer e degli altri componenti
- Elimina la necessità di rimuovere l′olio minerale mediante l′estrazione organica
- Il 40% di preparazioni per purificazione in più rispetto al leader di mercato
- Recupera fino al 95% dei prodotti della PCR tra 100 bp e 10 kb
- Purifica fino a 100 μL o 10 μg di DNA amplificato con PCR in 8 minuti
- Rimuove oltre il 99% dei primer e degli altri componenti
Altre note
Principio
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Extract-N-Amp™ kits are designed to rapidly extract and amplify genomic DNA. The plant tissue version of these kits has been optimized to amplify without concern over plant inhibitors. This technical document will discuss the versions of this kit that are available and help you find the best kit suited for your needs.
Protocolli
Follow this procedure to rapidly purify single-stranded or double-stranded PCR amplification products (100 bp to 10 kb) from excess primers, nucleotides, DNA polymerase, oil and salts using the GenElute™ PCR Clean-up Kit.
Genomic DNA from soil samples can be easily damaged by nucleases and contaminating debris resulting in low DNA yields. As a result, the researcher’s ability to perform downstream analysis may be compromised. After isolating DNA from the soil sample, the GenomePlex® Whole Genome Amplification Protocol is followed
The SeqPlex DNA Amplification Kit for whole genome amplification (WGA) is designed to facilitate next-generation sequencing (NGS) from extremely small quantities or from degraded/highly fragmented DNA
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify and purify genomic DNA from saliva
Contenuto correlato
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.