NA1111
GenElute™ Gel Extraction Kit
sufficient for 70 purifications
Sinonimo/i:
DNA gel extraction kit, DNA gel isolation kit, DNA gel purification kit, PCR gel clean up kit, PCR gel isolation kit, gel isolation kit, gel purification kit, Rapid purification of linear DNA
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 70 purifications
Livello qualitativo
tecniche
DNA purification: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Bind up to 10 μg of DNA
- Recoveries up to 80%
- Up to 3.5 g can be processed per column
- Compatible with both standard and low-melting agarose in TAE or TBE buffer
Principio
The purified DNA is suitable for a variety of downstream applications, such as automated DNA sequencing, PCR, restriction digestion, cloning, and labeling.
Note legali
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
The GenElute Gel Extraction kit is designed for the rapid purification of 50 bp to 10 kb linear DNA fragments and plasmids from standard or low-melting agarose gels.