Documenti fondamentali
IT5SP0003
Millipore
IT5 Spare Part, HIM Assembly
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
203 mm
8 in.
Larghezza
8 in.
depth
8 in.
Peso
64 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
10-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany