Documenti fondamentali
IT5SP0016
Millipore
IT5 ancillary material kit - Collection of all power cables, hoses, etc. that comes standard
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
102 mm
4 in.
Larghezza
8 in.
Spessore
6 in.
Peso
16 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany