Documenti fondamentali
IT5SP0012
Millipore
Fuse Glass 2A 250VAC 5×20MM
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Livello qualitativo
Altezza
0.125 in.
3 mm
Larghezza
0.125 in.
Spessore
0.5 in.
Peso
1 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany